アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydrophosphonylations
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
56-57 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
O=[PH](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI Key
ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
また、以下を合成するための反応物質としても使用できます:
- ローズベンガルを触媒とする2H-インダゾールのホスホニル化によるジフェニル(2-フェニル-2H-インダゾール-3-イル)ホスフィンオキシド誘導体。
- 遷移金属触媒の存在下における末端アルキンのヒドロホスフィノル化によるアルケニルジフェニルホスフィンオキシド。
- アリールトリフラートとのPd触媒カップリング反応による不斉触媒反応のためのジフェニルホスフィノ含有キラル配位子。
- トリアリールホスフィンオキシドとホーナー・ウィッティヒ試薬。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287881-BULK:
287881-1G:
287881-250G:
287881-VAR:
287881-25G:
287881-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック