Merck
301558
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルクロロホスフィン
96%
別名:
P, P-ビス(1 1-ジメチルエチル), 塩化ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2PCl
CAS番号:
分子量:
180.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
48 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18ClP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジ-tert-ブチルクロロホスフィンは、ホスフィン配位子のクラスに属します。電子的および立体的柔軟性により、クロスカップリング反応に使用されます。中心金属原子の安定化と活性化に重要な役割を果たし、遷移金属触媒によるC-O、C-N、C-C結合形成などの反応に使用されます。
アプリケーション
ジ-tert-ブチルクロロホスフィンは、以下のリガンドとして使用できます。      
  • Pd触媒によるハロゲン化アリールとのアミノ化反応。      
  • 臭化アリールおよび塩化アリールとアリールボロン酸とのPd触媒による鈴木・宮浦クロスカップリング反応。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301558-25G:
301558-1G:
301558-100G:
301558-BULK:
301558-VAR:
301558-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jesudoss V Kingston et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 2816-2822 (2007-03-24)
Pro-azaphosphatrane 1a [P(iBuNCH2CH2)3N] reacts with iodine under mild conditions to give [IP(iBuNCH2CH2)3N]I in excellent yield, which on subsequent reaction with ammonia followed by deprotonation with KOtBu provided HN=P(iBuNCH2CH2)3N (3a) in quantitative yield. Reaction of 3a with R'2PCl afforded sterically bulky