Merck
381020
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジクロロホスフィン
98%
別名:
tert-ブチルホスフィンジクロリド, tert-ブチルリンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CPCl2
CAS番号:
分子量:
158.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
44-49 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
InChI Key
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
tert-ブチルジクロロホスフィンは、次の合成の反応物として使用できます。
  • ジヒドロベンゾオキサホスホールコア。
  • tert-ブチル官能化1,3-C6H4(CH2PR2)2 (PCP)ピンサー配位子。
  • ナトリウムエトキシドと反応させて得るクロロホスフィナイト試薬。
  • 2-(tert-ブチルヒドロホスホリル)-1-フェニル-1H-イミダゾール誘導体。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
381020-10G:
381020-VAR:
381020-2G:
381020-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of P-Chiral Dihydrobenzooxaphosphole Core for BI Ligands in Asymmetric Transformations.
Li G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(10), 5456-5460 (2017)
Imidazolio-substituted secondary phosphine oxides as potential carbene reagents.
Chang YC, et al.
Polyhedron, 100(19-20), 382-391 (2015)
Synthesis and coordination chemistry of new asymmetric donor/acceptor pincer ligands, 1, 3-C6H4 (CH2PtBu(Rf))2 (Rf= CF3, C2F5).
Debnath S, et al.
Dalton Transactions, 47(35), 12420-12430 (2018)
Solid-phase synthesis and catalytic screening of polystyrene supported diphosphines.
Samuels MC, et al.
Topics in Catalysis, 59(19-20), 1793-1799 (2016)