Merck
766054
Sigma-Aldrich
P-クロロジフェニルホスフィン
99%
別名:
ジフェニル亜ホスフィン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCl
CAS番号:
分子量:
220.63
Beilstein:
512032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F
引火点(℃)
138 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
766054-100G:
766054-500G:
766054-25G:
766054-VAR:
766054-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaewoo Kwak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(10), 4765-4772 (2015-02-11)
A series of mono-, di-, and tri-phosphine oxide substituted triarylboranes, Mes2BAr (1), MesBAr2 (2), and BAr3 (3) (Ar = 4-(Ph2PO)-2,6-Me2-C6H2) were prepared to investigate the effect of a phosphine oxide group (Ph2PO) on Lewis acidity enhancement of triarylboranes. The X-ray