Merck
677264
Sigma-Aldrich
APhos
95%
別名:
A-taPhos, [4-(ジメチルアミノ)フェニル]ビス(tert-ブチル)ホスフィン, (4-(N, N-ジメチルアミノ)フェニル)ジ-tert-ブチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28NP
CAS番号:
分子量:
265.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
57-61 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI Key
IQTHEAQKKVAXGV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
PdCl2(COD)処理による二塩化パラジウム触媒(678740)調製に使用されるリガンド。この触媒は、アリールボロン酸とヘテロアリールクロリドを効果的にクロスカップリングします。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anil S Guram et al.
Organic letters, 8(9), 1787-1789 (2006-04-21)
[reaction: see text] New air-stable PdCl(2){P(t)Bu(2)(p-R-Ph)}(2) (R = H, NMe(2), CF(3),) complexes represent simple, general, and efficient catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides including five-membered heteroaryl halides and heteroatom-substituted six-membered heteroaryl chlorides with a diverse range of
資料
Ligand used to prepare a palladium dichloride catalyst on treatment with PdCl2(COD). The catalyst effectively cross-couples aryl boronic acids with heteroaryl chlorides.
PdCl2(COD)処理による二塩化パラジウム触媒調製に使用されるリガンド。この触媒は、アリールボロン酸とヘテロアリールクロリドを効果的にクロスカップリングします。
関連コンテンツ
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Catalexisプラットフォームは、クロスカップリング反応に最も効果的なホスフィン配位子を同定するために触媒選択をデジタル的に最適化して、触媒反応を向上させます。
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.