Merck
900331
Sigma-Aldrich
VPhos
95%
別名:
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H49OP
CAS番号:
分子量:
492.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
113-118 °C
官能基
phosphine
アプリケーション
As the Pd G4 complex, this ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the micellar aqueous Negishi coupling of heterocyclic alkyl bromides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900331-100MG:
900331-500MG:
900331-VAR:
900331-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)