Merck
759171
Sigma-Aldrich
CPhos
98%
別名:
2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',6'-bis(N,N-ジメチルアミノ)ビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H41N2P
CAS番号:
分子量:
436.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
108-113 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)C(C=CC=C1N(C)C)=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H41N2P/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3
InChI Key
DRNAQRXLOSUHBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途にCPhosが使用できます:
  • 3-シクロペンチルインドール誘導体、ジヒドロベンゾフランおよびtrans-二環スルファミドのPd触媒合成におけるリガンドとして。
  • 2次アルキル亜鉛のNegishiカップリング用のパラダサイクルプレ触媒を合成するために。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759171-1G:
759171-VAR:
759171-BULK:
759171-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2, 3-dihydrobenzofurans via the palladium catalyzed carboalkoxylation of 2-allylphenols.
Hutt JT and Wolfe JP
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 3(10), 1314-1318 (2016)
Palladium-Catalyzed Negishi Coupling of ?-CF3 Oxiranyl Zincate: Access to Chiral CF3-Substituted Benzylic Tertiary Alcohols.
Zhang H and Buchwald SL
Journal of the American Chemical Society, 139(33), 11590-11594 (2017)
Negishi coupling of secondary alkylzinc halides with aryl bromides and chlorides.
Han C and Buchwald SL
Journal of the American Chemical Society, 131(22), 7532-7533 (2009)
Highly selective palladium-catalyzed cross-coupling of secondary alkylzinc reagents with heteroaryl halides.
Yang Y, et al.
Organic Letters, 16(17), 4638-4641 (2014)
Pd-Catalyzed Alkene Carboheteroarylation Reactions for the Synthesis of 3-Cyclopentylindole Derivatives.
Kirsch JK, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(21), 13568-13573 (2018)