Merck
763004
Sigma-Aldrich
CPhos Pd G3
95%
別名:
CPhos-G3-パラダサイクル, CPhos-Pd-G3, [(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2′,6′-bis(N,N-ジメチルアミノ) -1,1′-ビフェニル)-2-(2′-アミノ-1,1′-ビフェニル)]パラジウム(II)メタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H54N3O3PPdS
CAS番号:
分子量:
806.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
176-178 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
SMFSVINURNWOPR-UHFFFAOYSA-M
詳細
CPhos Pd G3は、改変されたG3触媒前駆体(G3′)です。Buchwaldらによりビフェニル骨格にあるアミノ基のメチル化により第2世代(G2)触媒前駆体から合成されています。さまざまなクロスカップリング反応で有用な触媒です。汎用性の高い触媒です。溶液中で長期保存が可能で、さまざまな有機溶媒に簡単に溶解します。G3-触媒前駆体は、さまざまなC-N結合形成反応で使用されてきました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763004-BULK:
763004-250MG:
763004-500MG:
763004-5G:
763004-100MG:
763004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
2-Aminobiphenyl Palladacycles: The ?Most Powerful? Precatalysts in C-C and C-Heteroatom Cross-Couplings.
Bruneau A, et al.
ACS Catalysis, 5(2), 1386-1396 (2015)
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
すべて表示