Merck
763381
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G3
98%, 1:1 MTBE adduct
別名:
(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',4',6'-トリイソプロピル-1,1'-ビフェニル)[2-(2'-アミノ-1,1'-ビフェニル)]パラジウム(II)メタンスルホン酸塩, XPhos Pd G3, XPhos-G3-Palladacycle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H62NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
846.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
146-151 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C1=CC(C(C)C)=C(C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(C(C)C)=C1)C.NC5=C(C=CC=C5)C6=C(C=CC=C6)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C33H49P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
詳細
XPhos Pd G3は、第三世代(G3)Buchwaldプレ触媒です。これは、空気、水分および熱に安定で、広範囲の一般的な有機溶媒に極めて溶けやすい触媒です。これは、溶液中で長期間有効です。XPhos Pd G3は、Suzukiクロスカップリング反応に最良の試薬です。そのユニークな特徴のいくつかとして、触媒負荷が低い、反応時間が短い、活性触媒種が効率的に形成される、配位子:パラジウムの比を正確に制御できるという点などが挙げられます。
アプリケーション
XPhos Pd G3は以下の反応に使用される場合があります:
  • 複素環ハロゲン化物のシアン化反応。
  • ヘテロアリールクロリドとポリフルオロアリール亜鉛試薬とのカップリング。
  • 2,6-ジフルオロフェニルボロン酸と(ヘテロ)アリールクロリドとのカップリング。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(927783)としても入手できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
2-Aminobiphenyl Palladacycles: The ?Most Powerful? Precatalysts in C-C and C-Heteroatom Cross-Couplings.
Bruneau A, et al.
ACS Catalysis, 5(2), 1386-1396 (2015)
資料
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
すべて表示
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.