アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
195-201 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cccnc1.CCC(CC)c2cccc(C(CC)CC)c2N3C=CN(c4c(cccc4C(CC)CC)C(CC)CC)\C3=[Pd](/Cl)Cl
InChI
1S/C35H52N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h17-24,26-29H,9-16H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BCXSKTXOKALLAZ-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
- スティルカップリング反応触媒 (eq.1)
- 根岸カップリング反応触媒 (eq.2)
- Suzukiカップリング反応用の触媒(式3)
小規模および高スループット用途には、ChemBeads (928399)としても入手できます。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732117-1G:
732117-5G:
732117-BULK:
732117-250MG:
732117-VAR:
732117-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Mike Organ and co-workers have developed the PEPPSI™ (Pyridine-Enhanced Precatalyst Preparation Stabilization and Initiation) precatalysts for palladium-catalyzed cross-coupling reactions.
PEPPSI(Pyridine-Enhanced Precatalyst Preparation Stabilization and Initiation)パラジウムN-ヘテロ環状カルベン触媒系の高い効率と優れた官能基耐性をご覧ください。
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.