Merck
761311
Sigma-Aldrich
cataCXium® A Pd G2
別名:
cataCXium A Pd G3, クロロ[(ジ(1-アダマンチル)-N-ブチルホスフィン)-2-(2-アミノビフェニル)]パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H49ClNPPd
CAS番号:
分子量:
668.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 2
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220 °C (decomposition)
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CCCCP([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C24H39P.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h17-22H,2-16H2,1H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;;;
InChI Key
CAVPLNLGXHYGIR-DVBMAMJVSA-M
アプリケーション
cataCXium® A Pd G2は、鈴木-宮浦反応による1-(ベンジルオキシ)アルキルトリフルオロホウ酸カリウムと塩化アリールおよび塩化ヘテロアリールとのカップリング反応のためのパラジウムソースとして使用されるBuchwald第二世代触媒であり、保護された第2アルコールが生成されます。′
法的情報
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
761311-BULK:
761311-5G:4548173311876
761311-250MG:4548173311869
761311-VAR:
761311-1G:4548173311852
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereospecific cross-coupling of secondary organotrifluoroborates: potassium 1-(benzyloxy) alkyltrifluoroborates
Molander GA and Wisniewski SR
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16856-16868 (2012)
資料
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions