Merck
740845
Sigma-Aldrich
5-[ジ(1-アダマンチル)ホスフィノ]-1′,3′,5′-トリフェニル-1′H-[1,4′]ビピラゾール
97%
別名:
Ad-BGPhos, 5-[Bis(1-アダマンチル)ホスフィノ]-1′,3′,5′-トリフェニル-1′-ビ-1H-ピラゾール, アダマンチル-BippyPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H47N4P
CAS番号:
分子量:
662.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
295-300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@](C2)(C3)P(c4ccnn4-c5c(nn(-c6ccccc6)c5-c7ccccc7)-c8ccccc8)[C@@]9%10C[C@@H]%11C[C@@H](C[C@@H](C%11)C9)C%10
InChI
1S/C44H47N4P/c1-4-10-36(11-5-1)40-42(41(37-12-6-2-7-13-37)47(46-40)38-14-8-3-9-15-38)48-39(16-17-45-48)49(43-24-30-18-31(25-43)20-32(19-30)26-43)44-27-33-21-34(28-44)23-35(22-33)29-44/h1-17,30-35H,18-29H2/t30-,31+,32-,33-,34+,35-,43-,44-
InChI Key
IHFBOUNFWVRWAQ-GOSCEEDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-[ジ(1-アダマンチル)ホスフィノ]-1′,3′,5′-トリフェニル-1′H-[1,4′]ビピラゾール(Ad-BippyPhos)は、アリールおよびヘテロアリールの臭化物/塩化物と一級脂肪族アルコールとのC-Oカップリング反応を触媒する効果的な配位子です。また、フルオロアルキルアミンをアリールブロミドおよび塩化物とカップリングすることにより、フッ素化アニリン合成の触媒としても使用できます。
その他情報
2~8°Cで保管します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740845-VAR:
740845-BULK:
740845-5G:
740845-250MG:
740845-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Gowrisankar, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 2498-2502 (2012)
Palladium-catalyzed arylation of fluoroalkylamines.
Brusoe A T and Hartwig J F
Journal of the American Chemical Society, 137(26), 8460-8468 (2015)
A general and efficient catalyst for palladium-catalyzed C? O coupling reactions of aryl halides with primary alcohols.
Gowrisankar S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11592-11598 (2010)
Palladium-Catalyzed C?O Coupling of a Sterically Hindered Secondary Alcohol with an Aryl Bromide and Significant Purity Upgrade in the API Step.
Young I S, et al.
Organic Process Research & Development, 22(5), 585-594 (2018)
Saravanan Gowrisankar et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11592-11598 (2010-08-03)
An efficient procedure for palladium-catalyzed coupling reactions of (hetero)aryl bromides and chlorides with primary aliphatic alcohols has been developed. Key to the success is the synthesis and exploitation of the novel bulky di-1-adamantyl-substituted bipyrazolylphosphine ligand L6. Reaction of aryl halides