730998
tBuBrettPhos
97%
別名:
t-Bu Brett Phos, t-BuBrett-Phos, tertButylBrettPhos, t-BuBrett Phos, t-BuBrettPhos, [3,6-ジメトキシ-2',4',6'-トリス(1-メチルエチル)[1,1'-ビフェニル]-2-イル]ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィン, tert-ButylBrettPhos
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Fluorinations
mp
166-170 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)-c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3
InChI Key
REWLCYPYZCHYSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tBuBrettPhosは、パラジウム触媒クロスカップリング反応で広く使用されているホスフィン配位子です。
アプリケーション
- Buchwald-Hartwigアミノ化およびC-Oカップリング 鈴木、根岸、Stille、檜山、薗頭交差カップリングα-アリル化反応
新しい用途:
- アリルおよびビニルトリフレートを臭化物および塩化物に変換
- アリルトリフレートをフッ化アリルに変換
- アセトヒドロキシム酸エチルのO-アリル化
- 塩化アリルおよびスルホン酸アリルをニトロ芳香族に変換。
特徴および利点
- 白色の結晶性固体
- 空気および水分に対し安定
- 熱安定性
- 高効率
- 広範囲の官能基に対して耐性があります
- 選択性および変換に優れています
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Catalexisプラットフォームは、クロスカップリング反応に最も効果的なホスフィン配位子を同定するために触媒選択をデジタル的に最適化して、触媒反応を向上させます。
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.