Merck
638080
Sigma-Aldrich
2-ジ-tert-ブチルホスフィノ-2′,4′,6′-トリイソプロピルビフェニル
greener alternative
98%
別名:
tBuXPhos, t-Bu XPhos, tert-ブチル X-Phos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H45P
CAS番号:
分子量:
424.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-151 °C (lit.)
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
InChI Key
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tBuXPhos [2-Di-tert-ブチルホスフィノ-2',4',6'-トリイソプロピルビフェニル]は、クロスカップリング反応中のパラジウム触媒の反応性を高めるためにBuchwaldグループが開発した、空気に安定で、電子に富むビアリールホスフィン配位子です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、グリーンケミストリーの原則である“Atom Economy(原子経済)”、“Use of Renewable Feedstock(再生可能原材料の使用)”および“Design for Energy Efficiency(エネルギー効率のためのデザイン)”に重要な改善を示すリエンジニアリング品に該当します。 ここをクリックして、DOZNスコアカードをご覧ください。
Buchwaldホスフィン配位子の詳細を確認する
アプリケーション
tBuXPhosは、PDが触媒するC-OおよびC-N結合形成の配位子です。
これは、以下の反応に使用できます:
  • パラジウム触媒によるTsuji-Trost置換およびフッ化ベンジルのクロスカップリング。
  • パラジウム触媒によるスルフィンアミドとハロゲン化アリールのC-Nクロスカップリング。
  • パラジウム触媒によるブロモカルコンの迅速なメトキシル化および重水素メトキシル化。
tBuXPhosは、高い位置選択性を有する官能化シクロブテンを生成するための、末端アリールアルキルと置換アルケンとの分子間[2+2]環状付加用の金触媒である[tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4Fの調製に使用されています。
法的情報
使用は特許の対象となります:EP 1097158;JP 5758844;CA 2336691
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed substitution and cross-coupling of benzylic fluorides.
Blessley G, et al.
Organic Letters, 14(11), 2754-2757 (2012)
Arkaitz Correa et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(44), 15974-15975 (2009-11-06)
A novel protocol for the direct carbon dioxide insertion (CO(2)) into aryl halides in a catalytic manner is presented herein. Unlike other carboxylation methods using CO(2), there is no need for the synthesis of the corresponding organometallic intermediates. Additionally, and
Intermolecular [2+ 2] Cycloaddition of Alkynes with Alkenes Catalyzed by Gold (I).
de Orbe ME and Echavarren AM.
Organic Syntheses, 93, 115-126 (2016)
Palladium?Catalyzed Rapid Methoxylation and Deuteriomethoxylation of Bromo?chalcones: Uncovering the Catalytic Activity of the Pd/tBuXPhos Catalyst System.
Rangarajan T M, et al.
ChemistrySelect, 1(21), 6894-6901 (2016)
Palladium-Catalyzed C?N Cross Coupling of Sulfinamides and Aryl Halides.
Sun X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(9), 4454-4459 (2012)
資料
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.