アッセイ
98%
形状
solid
特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
130-140 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC(C)c3cc(C(C)C)c(c(c3)C(C)C)-c4ccccc4P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-21H,1-12H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
SQQOHCLJPLSJGX-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(931055)としても入手できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.