Merck
804355
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G4
別名:
(SP-4-3)-[Dicyclohexyl[3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine-κP](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H68NO5PPdS
CAS番号:
分子量:
920.53
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
形状
powder
特徴
generation 4
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(OC)=CC=C2OC.CNC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C35H53O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
YVIWYUQZBYFFLZ-UHFFFAOYSA-M
詳細
BrettPhos Pd G4 は N-置換 2-アミノビフェニルパラジウム メタンスルフォナートプレ触媒です。これは第 4 世代(G4)の Buchwalt プレ触媒で、ビフェニル骨格上のアミノ基がメチル化されている点を除けば第 3 世代(G3)のプレ触媒に類似したものです。この修飾により第 3 世代のプレ触媒の使用での制限を回避できるようになります。空気、湿度および熱的に安定で、一般的な有機溶媒によく溶けます。BrettPhos Pd G4 はクロスカップリング反応に非常に有用です。特に優れた特徴として、触媒量が少量で済むこと、より短い反応時間、十分な活性触媒種の生成と正確なリガンド:パラジウム比の制御、などが挙げられます。
アプリケーション
  • 製薬プロセスケミストリーにおけるハイスループット実験法:この研究では、閉環反応におけるBrettPhos Pd G4の有効性を評価し、医薬品合成における潜在的有用性を支えるその選択性と収量を明らかにしています(Solazzo, 2022)。
  • 蛍光性アミノ酸dimethylaminoacridonylalanineの合成と特性解析:BrettPhos Pd G4を含めたさまざまなブッフバルトプレ触媒の使用を詳述した研究。この研究では、蛍光性アミノ酸の合成を調べ、BrettPhos Pd G4から他の触媒にはない新たな利点が得られた特定の条件を明らかにしています(Jones et al., 2021)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804355-VAR:
804355-BULK:
804355-250MG:
804355-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-Substituted 2-Aminobiphenylpalladium Methanesulfonate Precatalysts and Their Use in C?C and C?N Cross-Couplings.
Bruno NC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(9), 4161-4166 (2014)
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
関連コンテンツ
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.