特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
245-250 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
XDLJAOATDSJDKP-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.