Merck
773905
Sigma-Aldrich
RockPhos Pd G3
別名:
RockPhos-G3-パラダサイクル, [(2-ジ-tert-ブチルホスフィノ-3-メトキシ-6-メチル-2',4',6'-トリイソプロピル-1,1'-ビフェニル)-2-(2-アミノビフェニル)]パラジウム(II)メタンスルホネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H62NO4PPdS
CAS番号:
分子量:
838.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220-250 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC1=CC=C(OC)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C.NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49OP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
PANIJJUVUGSZSP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
バルクのRockPhosリガンドを含むBuchwald第三世代Pdプレ触媒。このシステムは、脂肪族アルコールのアリール化などのクロスカップリング反応に効果的であることが示されています。
極めてかさの大きなジ-tert-ブチルホスフィノビアリールリガンドを含むパラジウムプレ触媒の合成およびアプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773905-5G:
773905-500MG:
773905-VAR:
773905-BULK:
773905-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.