Merck
710342
Sigma-Aldrich
TrixiePhos
97%
別名:
rac-2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31P
CAS番号:
分子量:
398.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
144-148 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
InChI Key
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710342-500MG:
710342-VAR:
710342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)