Merck
481084
Sigma-Aldrich
rac-BINAP
97%
別名:
(±)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフタレン, 2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフタレン, (±)-(1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジイル)ビス(ジフェニルホスフィン), (±)-BINAP, [1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジイルビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PC10H6-]2
CAS番号:
分子量:
622.67
Beilstein:
5321443
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Acylations
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
mp
283-286 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI Key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BINAPのラセミ体です。
アプリケーション
脱メチル-チオコルヒチン類の合成で、パラジウム触媒による芳香族アミンのカップリング反応に用いられる配位子です。Cu(II)とともに、スチレン類およびオレフィンへの芳香族スルホンアミドの付加反応の触媒に用いられます。Pd触媒下でテルピリジンをアミノ化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
481084-BULK:
481084-5G:
481084-VAR:
481084-500G:
481084-100G:
481084-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 5079-5079 (2006)
Akira Sakakura et al.
Nature protocols, 2(7), 1746-1751 (2007-07-21)
A protocol for ester condensation between equimolar amounts of carboxylic acids and alcohols catalyzed by bulky diarylammonium pentafluorobenzenesulfonate is described. We also present procedures for the synthesis of N-(2,6-diisopropylphenyl)-N-mesitylammonium pentafluorobenzenesulfonate. The present ester condensation proceeds well under mild conditions even
Organometallics, 23, 3398-3416 (2004)
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 15-32 (2003)
Jason G Taylor et al.
Organic letters, 8(16), 3561-3564 (2006-07-28)
[reaction: see text] Regioselective additions of arylsulfonamides to vinylarenes, norbornene, and cyclohexadiene were achieved using a copper-diphosphine catayst under mild reaction conditions. These processes appear to be ligand-accelerated.