Merck
CDS020234
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-biphenyl
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H28P2
CAS番号:
分子量:
522.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3-c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28P2/c1-5-17-29(18-6-1)37(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)34-26-14-16-28-36(34)38(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
InChI Key
GRTJBNJOHNTQBO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020234-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)