Merck
683124
Sigma-Aldrich
酢酸パラジウム(II)
Umicore, 46.6-49.5% palladium (Pd) basis
別名:
Pd(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
224.51
Beilstein:
6086766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
46.6-49.5% Pd
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683124-5G:
683124-1G:
683124-500MG:
683124-VAR:
683124-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinyue Ding et al.
Nature communications, 5, 5474-5474 (2014-11-19)
Non-aromatic nitrogen- and oxygen-containing heterocycles such as piperidines and pyrans are prevalent components of natural products and pharmaceutical drugs. Although it has been a workhorse as a synthetic method for assembling unsaturated sp(2)-hybridized substrates, transition metal-catalysed cross-coupling chemistry is traditionally
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.