Merck
299685
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸パラジウム(II)
97%
別名:
Pd(TFA)2, トリフルオロ酢酸 パラジウム(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3COO)2Pd
CAS番号:
分子量:
332.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
~220 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸パラジウム(II)は、鈴木-宮浦、Heck、Stilleクロスカップリング反応に使用される触媒です。
アプリケーション
ゲラニルアセトンや他のオレフィン類を酢酸アリル類に選択的にアリル酸化する触媒です。酢酸アリル類はさらにケトアルコ-ル類に変換することができます
電子が豊富な芳香族酸の弱い脱炭酸および不活性アレ-ン類の直接クロスカップリングに使用される触媒です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
299685-5G:
299685-1G:
299685-BULK:
299685-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 25, 4187-4187 (1984)
Joshua S Dickstein et al.
Organic letters, 9(13), 2441-2444 (2007-06-05)
A palladium-catalyzed aromatic decarboxylation reaction has been developed. With electron-rich aromatic acids, the reaction proceeds efficiently under fairly mild conditions in good yields. The method was useful with complex functionalized substrates containing hindered carboxylic acids.
David R Stuart et al.
Science (New York, N.Y.), 316(5828), 1172-1175 (2007-05-26)
The industrially important coupling of aromatic compounds has generally required differential prefunctionalization of the arene coupling partners with a halide and an electropositive group. Here we report that palladium, in conjunction with a copper oxidant, can catalyze the cross-coupling of
John E Bercaw et al.
The Journal of organic chemistry, 73(21), 8654-8657 (2008-09-30)
Molecular oxygen can replace sacrificial olefins as the hydrogen acceptor in the palladium trifluoroacetate catalyzed dehydrogenation of cyclohexene and related cyclic olefins into aromatics. One of the major drawbacks of the homogeneous system is the tendency of the palladium trifluoroacetate
Keisuke Kato et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(18), 3326-3328 (2009-02-05)
Boxing clever: Direct conversion of a terminal alkyne group into a beta-methoxyacrylate is realized with the aid of the bis(oxazoline) ligand (box). Acetyl and ketal protecting groups, free hydroxy groups, and acid-sensitive glycosidic bonds are not affected under the reaction