Merck
721611
Sigma-Aldrich
パラジウムピバラート
97%
別名:
2,2-ジメチルプロパン酸 パラジウム(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O4Pd
CAS番号:
分子量:
308.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
230-232 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • アルケンによるアクリル酸の好気性環化
  • 塩化ベンジルによる複素環のベンジル化
  • 分子内直接アリール化反応
  • 位置選択的な酸化的アレーンクロスカップリング
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721611-BULK:
721611-VAR:
721611-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)