Merck
683388
Sigma-Aldrich
[Pd(acac)2]
Umicore, 99%
別名:
パラジウム(II)アセチルアセトナート, ジアセチルアセトナトパラジウム(II), Pd(acac)2, パラジウム(II)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
304.64
Beilstein:
4136188
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
200-251 °C (dec.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683388-500MG:
683388-VAR:
683388-2G:
683388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.