Merck
333352
Sigma-Aldrich
イリジウム(III)アセチルアセトナート
97%
別名:
Ir(acac)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ir
CAS番号:
分子量:
489.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ir/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
詳細
イリジウム(III)アセチルアセトナートは、気相成長法で広く使用されている熱的に安定した有機前駆体です。飽和蒸気圧が比較的高く、昇華エンタルピーが低いです。
アプリケーション
イリジウム(III)アセチルアセトナートは、以下の調製で前駆体として使用できます。
  • 有機金属気相成長(MOCVD)によるイリジウムコーティング。
  • 酸化イリジウムナノクラスター(IrOx)。ZrOCoII−IrOx は、二酸化炭素の還元で触媒として使用できます。
  • CO酸化用のMgF2–MgO担持イリジウム触媒。(3)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
333352-2.5G:
333352-VAR:
333352-500MG:
333352-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tao Yang et al.
Nanoscale, 11(48), 23206-23216 (2019-11-30)
Fuel cells are expected to be one of the most promising alternatives to the increasingly scarce fossil fuels, and Pt is the most commonly used catalyst for anodic and cathodic electrochemical reactions. To realize large-scale commercialization, it is most urgent
Tao Zhang et al.
Nanoscale, 9(3), 1154-1165 (2016-12-24)
For the first time, shape-tunable Pt-Ir alloy nanocatalysts including both single-crystalline (nano-octahedra (NOs), nano-truncated octahedra (NTOs), nanocubes (NCs)) and polycrystalline (nanocluster flowers (NCFs), nanowires (NWs), nano-short-chains (NSCs), and nano-octahedral stars (NOSs)) ones were synthesized with a facile one-pot solvothermal method
Wooyul Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(31), 11034-11042 (2014-07-18)
An all-inorganic polynuclear unit consisting of an oxo-bridged binuclear ZrOCo(II) group coupled to an iridium oxide nanocluster (IrO(x)) was assembled on an SBA-15 silica mesopore surface. A photodeposition method was developed that affords coupling of the IrO(x) water oxidation catalyst
Jongsik Park et al.
ACS nano, 11(6), 5500-5509 (2017-06-10)
Nanoframe electrocatalysts have attracted great interest due to their inherently high active surface area per a given mass. Although recent progress has enabled the preparation of single nanoframe structures with a variety of morphologies, more complex nanoframe structures such as