Merck
206245
Sigma-Aldrich
塩化イリジウム(III) 水和物
reagent grade
別名:
IrCl3, 三塩化イリジウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IrCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
298.58 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化イリジウム(III)水和物は、有機合成で触媒および試薬として使用される無機化合物です。イリジウムナノ触媒の調製におけるイリジウム源として使用されます。
アプリケーション
塩化イリジウム(III)水和物は、以下を調製するための前駆体として使用できます:
  • イリジウムを組み込んだコバルトナノファイバー。
  • ヒドロキシメチルフルフラールの水素化脱酸素用の炭素担持イリジウム触媒。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
206245-BULK:
206245-5G:
206245-25G:
206245-1G:
206245-VAR:
206245-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
?Naked? iridium (IV) oxide nanoparticles as expedient and robust catalysts for hydrogenation of nitrogen heterocycles: remarkable vicinal substitution effect and recyclability
Ji YG, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359, 933-940 (2017)
Comparison of HMF hydrodeoxygenation over different metal catalysts in a continuous flow reactor
Applied Catalysis A: General, 508, 86-93 (2015)
Maximilian Moser et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(33), 8628-8633 (2014-06-04)
Rutile TiO2 is a heavily investigated oxide with, to date, scarce applications in industrial catalysis. The inactivity of this material in oxidations has been related to its inability to dissociate molecular oxygen. Herein we show how rutile catalyzes the oxidation