Merck
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III) bromide hydrate
別名:
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IrBr3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
431.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
crystalline
フォーム
crystalline
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
濃度
≤43.6% Ir (gravimetric)
SMILES記法
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442119-5G:
442119-1G:
442119-BULK:
442119-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。