Merck
228737
Sigma-Aldrich
硝酸亜鉛 六水和物
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
297.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
flakes
powder or crystals
溶解性
water: soluble(lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI Key
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
新しい微細孔性の有機的にテンプレート化されたリン酸亜鉛の合成に使用されます。そのような化合物には、触媒としての可能性や、微細孔性を含む他の応用領域に用途の可能性があります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228737-5G:4548173120218
228737-BULK:
228737-VAR:
228737-500G:4548173120201
2550078:
228737-7KG:4548173120225
228737-100G:4548173120195
文書ライブラリにアクセスする
Milna GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 4153-4153 (2015)
Structural and DC electrical investigations of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis technique.
Riad AS, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 296(4), 319-325 (2001)
Harmon, S.B. Sevov, S.C.
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
Toward wearable and stretchable fabric-based supercapacitors: novel ZnO and SnO2 nanowires-carbon fibre and carbon paper hybrid structure.
Bae J, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 19(1), 211-219 (2015)
Robert J Friederichs et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 12(108), 20150190-20150190 (2015-06-05)
Experimental chemistry and atomic modelling studies were performed here to investigate a novel ionic co-substitution in hydroxyapatite (HA). Zinc, silicate co-substituted HA (ZnSiHA) remained phase pure after heating to 1100 °C with Zn and Si amounts of 0.6 wt% and
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。