Merck
229415
Sigma-Aldrich
硝酸アルミニウム 九水和物
99.997% trace metals basis
別名:
硝酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
375.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.997% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
溶解性:
ethanol: very soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
135 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
溶解性
ethanol: very soluble(lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸アルミニウム九水和物は、主にガソリンやその他の燃料を含む石油製品の製造における触媒として使用される硝酸の結晶アルミニウム塩です。酸化アルミニウムの製造やリチウムイオン電池の正極材料の製作にも使用されます。
アプリケーション
硝酸アルミニウム九水和物は、以下の合成で前駆体として使用できます。
  • AlF3で被覆したLiCoO2として使用し、リチウムイオン電池のLi[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2との混合複合カソードの調製。
  • アルミナ分散。
  • ゾルゲル法によるアルミナゲルおよび加水分解による純ガンマアルミナ。
  • 水熱法によるナノ結晶ZnAl2O4
  • 有機保護コーティング用の腐食防止剤のナノコンテナとして適用できるマグネシウムアルミニウム層状水酸化物。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229415-10G:4548173963853
229415-VAR:
229415-BULK:
229415-100G:4548173963846
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ivan F Myronyuk et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 153-153 (2016-03-24)
Transformation of Al(NO3)3∙9H2O (upon heating in the range of 20-1200 °C) into blends of amorphous and crystalline boehmite (210-525 °C), amorphous alumina and crystalline γ-Al2O3 (850 °C), and crystalline α-Al2O3 (1100 °C) was analyzed using X-ray diffraction (XRD), high-resolution transmission electron microscope (HRTEM), infrared
AlF 3-coated LiCoO 2 and Li [Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3] O 2 blend composite cathode for lithium ion batteries.
Lee KS, et al.
Journal of Power Sources, 196(16), 6974-6977 (2011)
Fabrication of ?-alumina fibers by sol-gel and electrospinning of aluminum nitrate precursor solutions
Jose Hafid Roque-Ruiz, et al
Results in Physics, 12, 193-204 (2019)
Stefan Neatu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-06-05)
This study presents the synthesis and characterization of lanthanum-modified alumina supported cerium-manganese mixed oxides, which were prepared by three different methods (coprecipitation, impregnation and citrate-based sol-gel method) followed by calcination at 500 °C. The physicochemical properties of the synthesized materials
Hydrothermal Synthesis of High Specific Capacity Al-doped V6O13 Cathode Material for Lithium-Ion Battery
Zhengguang Zou, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 12, 1670-1679 (2017)