Merck
203548
Sigma-Aldrich
硝酸ランタン(III) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
硝酸、ランタン (III)塩、六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
433.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
SMILES記法
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸ランタン(III)六水和物は、アセトニドの化学選択的脱保護、無水酢酸によるアルコール、フェノールおよびアミンのアセチル化、α-アミノニトリルの合成など、多くの有機変換に広く使用されている遷移金属触媒です。ランタンベースのナノ粒子の調製で、前駆体としても使用できます。
アプリケーション
硝酸ランタン(III)六水和物は、以下の合成で触媒として使用できます。
  • αカルボニル化合物、アミンおよびTMSCNのワンポット3成分カップリング反応によるα-アミノニトリル。
  • アルデヒドからのアセタールおよびジェミナルジアセテート(アシラール)。
  • 無溶媒条件下でのビス(インドリル)メタン。
また、LaMnO3薄膜の電気化学合成や、ドープ酸硫化ランタニド(La2O2S)のソルボサーマル合成の出発材料としても使用できます。
特徴および利点
  • 熱安定性
  • 低毒性
  • 穏やかな反応条件
  • 化学選択性
  • 低コスト
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
203548-100G:
203548-BULK:
203548-VAR:
203548-25G:
203548-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Tyler Mefford et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(6), 3327-3338 (2019-01-29)
Perovskite oxides are active room-temperature bifunctional oxygen electrocatalysts in alkaline media, capable of performing the oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) with lower combined overpotentials relative to their precious metal counterparts. However, their semiconducting nature necessitates the
Emanuela Mazzon et al.
Shock (Augusta, Ga.), 25(5), 515-521 (2006-05-09)
Small intestine permeability is frequently altered in inflammatory bowel diseases and may be caused by the translocation of intestinal toxins through leaky small intestine tight junctions (TJs) and adherence. Thus, the aim of the present study was to examine the
L P Lopatina et al.
Biofizika, 50(6), 1120-1124 (2005-12-20)
The influence of lanthanoids on exocytosis was investigated. It was shown that gadolinium increases the spontaneous release of the glutamate nonmetabolizing analogue [3H]D-aspartate. It was established using the fluorescent dye acridine orange that gadolinium and lanthanum induce exocytosis. The effect
Wen-Feng Zhao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(33), 10091-10096 (2012-08-02)
The reaction between polyoxometalate (POM) [TBA](12)[WZn{Zn(H(2)O)}(2)(ZnW(9)O(34))(2)] (TBA = tetrabutyl ammonium) and lanthanide (Ln) nitrate (Ln = La, Eu and Tb) in a mixed solvent of CH(3)CN and DMF yielded three noncentrosymmetric diamondoid Ln-POM solid materials, {[Ln(2)(DMF)(8)(H(2)O)(6)][ZnW(12)O(40)]}·4DMF (Ln-POM; Ln = La
Luigi d'Aquino et al.
Chemosphere, 75(7), 900-905 (2009-02-14)
Rare earth elements (REEs) enriched fertilizers have been commonly used in China since the 1980s, thus inducing a growing concern about their environmental impact in agriculture. In this work, the effect of some light REEs nitrate mixture and La(3+) nitrate
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。
すべて表示