Merck
306339
Sigma-Aldrich
酢酸ランタン(III) 水和物
99.9% trace rare earth metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace rare earth metals basis
フォーム
crystalline powder
組成
Degree of hydration, ≤2
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
新規フェノレ-ト架橋ジランタン(III)錯体の合成に使用されます。これは基礎化学および応用化学において金属タンパク質のモデルとして使用されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306339-5G:
306339-500G:
306339-BULK:
306339-VAR:
306339-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wang, Z. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 629-629 (1997)
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.