Merck
228931
Sigma-Aldrich
塩化セリウム(III) 七水和物
99.9% trace metals basis
別名:
塩化セリウム 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeCl3 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
372.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化セリウム(III)七水和物は吸湿性の結晶性固体です。水にやや溶けやすく、溶液は酸性です。ナノ金属酸化物の合成や触媒反応など、さまざまな用途にセリウム源として用いられています。
アプリケーション
塩化セリウム(III)七水和物は、以下の用途に使用できます:
  • 生物医学的用途および光触媒分解用の酸化セリウムナノ粒子を調製するための 前駆体として 。
  • 噴霧熱分解プロセスによりガラス基板上にCeO2の薄膜を作製するための溶液として 。
  • H2O2の電気化学的センシングおよびローダミンBおよびコンゴレッド色素の光触媒分解用の ZnOとCeO2のナノ結晶を作製するためのドープ剤として。
  • 腐食阻害剤およびコーティング剤を調製するための添加剤として。
  • 高温ポリマー電解質膜燃料電池カソードを作製するためのカーボンナノファイバー複合材料の合成。
  • ミセル型添加を促進するためのシリカゲルに担持した塩化セシウム(III)七水和物とヨウ化ナトリウムの結合の支持体として。これらの触媒はインドールおよびニトロアルカンから収率のよい2-indolyl-1-nitroalkaneへの変換に用いられます。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
228931-100G:
228931-25G:
228931-BULK:
228931-VAR:
228931-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 63, 892-892 (2007)
J. Chem. Res. (M), 668-668 (2006)
Zhe Cheng et al.
Environmental toxicology, 27(12), 707-718 (2011-03-09)
Experimental studies have demonstrated that lanthanides could impair cognitive functions of children and animals, but very little is known about the hippocampal apoptosis and its molecular mechanism. The study investigated the signal pathway of hippocampal apoptosis induced by intragastric administration
Florian J Wegehaupt et al.
Archives of oral biology, 55(6), 441-446 (2010-04-20)
To investigate the effect of cerium chloride, cerium chloride/fluoride and fluoride application on calcium release during erosion of treated dentine. Forty dentine samples were prepared from human premolars and randomly assigned to four groups (1-4). Samples were treated twice a
Haiquan Zhao et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 62(1), 154-164 (2011-04-20)
Cerium has been demonstrated to damage liver of mice, but very little is known about the molecular mechanisms underlying the mouse liver apoptosis. In order to understand the liver injury induced by intragastric administration of cerium chloride (CeCl3) for 60
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.