Merck
449946
Sigma-Aldrich
塩化ネオジム(III)
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
別名:
三塩化ネオジム, 塩化ネオジム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NdCl3
CAS番号:
分子量:
250.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
784 °C (lit.)
密度
4.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fluorine-free organic electrolytes for the stable electrodeposition of neodymium metal: This study investigates alternative electrolytes for neodymium metal deposition, aiming for more sustainable battery manufacturing processes (Geysens et al., 2023).
  • The use of artificial neural network (ANN) for modeling adsorption of sunset yellow onto neodymium modified ordered mesoporous carbon: Highlights the use of Neodymium(III) chloride in advanced adsorption processes for environmental applications, modeling the interactions using ANN (Ahmad et al., 2020).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449946-25G:
449946-BULK:
449946-5G:
449946-25G-PW:
449946-VAR:
449946-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antioxidant protection mechanism of chick bone marrow: effects of toxicant induced stress.
N Ghosh et al.
Indian journal of experimental biology, 25(4), 253-255 (1987-04-01)
Yan Lu et al.
Carbohydrate research, 338(24), 2913-2919 (2003-12-12)
The single-crystal structure of neodymium chloride-ribopyranose pentahydrate, NdCl3.C5H10O5.5H2O was determined to have Mr=490.80, a=9.138(11), b=8.830(10), c=9.811(11) A, beta=94.087(18) degrees, V=789.7(16) A3, P2(1), Z=2, mu=0.71073 A and R=0.0198 for 2075 observed reflections. The ligand of the title complex was observed in
Yue-tao Yang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 22(4), 566-568 (2003-08-27)
Photoacoustic(PA) phase-resolved method is used to separate the overlapping peaks of lanthanide complex for the first time. PA peaks of Nd3+ are covered completely by the PA absorption of tryptophan(Trp) for Nd(Trp)3Cl3.H2O within 300-400 nm. The patterns of PA phase
Dongyan Zhang et al.
Journal of inorganic biochemistry, 103(7), 935-939 (2009-06-06)
After treatment with DyCl(3) and NdCl(3), two strains of mutated bacilli showing increased alpha-amylase activity were isolated. The alpha-amylase genes were amplified, cloned, and sequenced. Sequencing revealed that there were either 11 or 14 bases altered in the two genes.
L Yang et al.
Carbohydrate research, 330(1), 125-130 (2001-02-24)
The crystal structure of 2NdCl3.galactitol.14H2O has been determined. The crystal system is triclinic, space group: -1, with unit-cell dimensions: a = 9.736(2), b = 10.396, c = 8.027 A; alpha = 108.05(3), beta = 92.68(3), gamma = 88.44(3) degrees, V=
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.