Merck
429732
Sigma-Aldrich
塩化ユウロピウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
塩化ユウロピウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
EuCl3
CAS番号:
分子量:
258.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
850 °C (lit.)
密度
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Photochemical Recovery of Europium from Non-aqueous Solutions:この研究では、材料の回収および再利用の用途のために重要な、塩化ユウロピウム(III)が関与する光化学的過程を探索しています(B Van den Bogaert, L Gheeraert, 2016)。
  • さまざまな共晶における塩化ユウロピウム(III)の電気化学:新材料および原子力用途の開発において重要な、さまざまな溶融塩混合物における塩化ユウロピウム(III)の電気化学的特性が調査されています(CA Schroll, S Chatterjee, TG Levitskaia, 2017)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
429732-1G-PW:
429732-BULK:
429732-VAR:
429732-5G:
429732-5G-PW:
429732-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Longjun Wang et al.
Steroids, 89, 41-46 (2014-08-06)
An ultrasensitive and selective method is presented for the determination of diethylstilbestrol (DES) using time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA) based on double-codified gold nanoparticles (DC-AuNPs). In this system, the DC-AuNPs, that are gold nanoparticles (AuNPs) modified with anti-DES antibody and SH-dsDNA-biotin
Yoshiko Fujita et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9460-9468 (2015-07-02)
Increasing rare earth element (REE) supplies by recycling and expanded ore processing will result in generation of new wastewaters. In some cases, disposal to a sewage treatment plant may be favored, but plant performance must be maintained. To assess the
André M Bienfait et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(46), 17324-17332 (2014-10-17)
Trivalent Eu[N(SiHMe2)2]3(THF)2 can easily be synthesized by applying a routine salt metathesis protocol (EuCl3(THF)2 and 3 equiv. of Li[N(SiHMe2)2] in n-hexane) which crystallizes isotypically to its analogues of the rare-earth metal series (space group P21/c). Transsilylamination of Eu[N(SiMe3)2]2(THF)2 with a
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.