Merck
545090
Sigma-Aldrich
酢酸ユウロピウム(III)水和物 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Europium acetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
329.10 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545090-BULK:
545090-10G:
545090-1G:
545090-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.