Merck
325929
Sigma-Aldrich
酢酸テルビウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Terbium triacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tb(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
336.06 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
core: terbium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Tb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
CUFVJHPGFMTTMB-UHFFFAOYSA-K
詳細
Terbium(III) acetate hydrate is a crystalline compound with a high boiling and melting point. Due to its luminescent properties, it is mainly used as a precursor to produce phosphors, scintillators, catalysts, and magneto-optic materials.
アプリケーション
Terbium(III) acetate hydrate can be used:
  • As a precursor to prepare terbium oxide catalyst.
  • As a surface passivator to fabricate photoluminescent carbon quantum dots.
  • As a dopant to prepare Li co-doped ZnO nanoparticles which can be applied in electro-optic and magnetic devices.
  • As a sol-gel precursor to prepare lead zirconate titanate thin films.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
325929-VAR:
325929-BULK:
325929-5G:
325929-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal genesis, characterization, and electrical conductivity measurements of terbium oxide catalyst obtained from terbium acetate
S.A. Soliman and B.M. Abu-Zied
Thermochimica Acta, 491, 84-91 (2009)
Ferroelectric properties of lanthanide-doped Pb (Zr 0.6, Ti 0.4) O3 thin films prepared by using a sol-gel method
Young-Hoon Son, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 22, 1743-1745 (2004)
Fabrication of carbon quantum dots doped with terbium
Ravi Pratap, et al.},
Royal Society of Chemistry Advances, 13, 1974-1984 (2023)
Lingling Xu et al.
Biomaterials, 230, 119670-119670 (2019-12-16)
Two-dimensional (2D) ultrathin nanomaterials have shown extensive attention and potential biomedical applications in cancer theranostics. Herein, for the first time, we report the synthesis of monodisperse ultrathin lanthanum oxyiodide (LaOI) nanosheets with a thickness of merely 3 nm based on a
Optical and magnetic properties of terbium doped zinc oxide nanoparticles with lithium as charge compensator
Pawan Kumar, et al.
Optik, 216, 164839-164839 (2020)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.