Merck
212903
Sigma-Aldrich
塩化テルビウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Terbium chloride hexahydrate, Terbium trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TbCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
373.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化テルビウム(III)六水和物は、界面活性剤のミセル化特性に対する Tb(III)イオンの影響の研究に使用できます。
また、食品中のオフロキサシン(OFL)残留物を検出する非標識アプタセンサーの合成前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
212903-5G:
212903-25G:
212903-VAR:
212903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sébastien Moret et al.
Forensic science international, 291, 83-93 (2018-09-02)
Metal-Organic Frameworks (MOFs) are porous crystalline structures, currently used as sensors, separation membranes, and as catalysts. Due to their physicochemical and optical properties, they have been recently proposed for fingermark detection. This study further explored their potential for fingermark detection.
Eitam Vinegrad et al.
ACS nano, 13(1), 601-608 (2018-12-07)
The occurrence of biological homochirality is attributed to symmetry-breaking mechanisms which are still debatable. Studies of symmetry breaking require tools for monitoring the population ratios of individual chiral nano-objects, such as molecules, polymers, or nanocrystals. Moreover, mapping their spatial distributions
Uri Hananel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11159-11164 (2019-05-18)
Symmetry plays a crucial part in our understanding of the natural world. Mirror symmetry breaking is of special interest as it is related to life as we know it. Studying systems which display chiral amplification, therefore, could further our understanding
J L Cox et al.
Melanoma research, 12(3), 211-219 (2002-07-26)
Alterations in the extracellular Ca(2+) or K(+) concentration had significant influences on the motility of B16F10 melanoma cells measured in the absence of exogenous integrins using a conventional Boyden chamber assay. At normal K(+) concentrations, motility increased slightly when the
H Shimada et al.
Journal of toxicology and environmental health, 48(1), 81-92 (1996-05-01)
Terbium (Tb) is a rare earth metal that finds use in several emerging technologies. However, little is known about the biological effects of Tb. Thus, in this study the pulmonary toxicity of systemic Tb in mice was investigated. Mice were
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.