Merck
289256
Sigma-Aldrich
塩化エルビウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Erbium chloride hexahydrate, Erbium trichloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ErCl3·6H2O
CAS番号:
分子量:
381.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化エルビウム(III)六水和物は、アップコンバージョンナノ結晶被覆シリカ(UCNP@mSiO2)ナノコンポジットの調製に使用できます。本製品は、Y2O3ナノ材料にドーピングする際、Erの前駆体として使用でき、バイオイメージングに役立つ可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289256-BULK:
289256-25G:
289256-100G:
289256-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controlled synthesis of uniform and monodisperse upconversion core/mesoporous silica shell nanocomposites for bimodal imaging.
Liu J, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(8), 2335-2341 (2012)
Xiangtong Zhang et al.
Journal of materials chemistry. C, 6(37), 10101-10105 (2018-12-07)
Lead halide perovskite nanocrystals (NCs) exhibit excellent tunable emissions covering the entire visible spectral region, but they do not emit near-infrared (NIR) light. We synthesized rare earth element doped CsPbCl3 NCs for NIR emission. The Yb3+ doped CsPbCl3 NCs emitted
Rare-earth-doped and codoped Y 2O 3 nanomaterials as potential bioimaging probes.
Das GK and Tan TTY
The Journal of Physical Chemistry C, 112(30), 11211-11217 (2008)
Hongjun Zhuang et al.
Nanoscale, 12(18), 10216-10225 (2020-05-02)
Because of the low tissue penetration depth and poor photostability of organic cyanine dye, in addition to environmental interference, it is a great challenge to monitor the degree of drug-induced hepatotoxicity by the in vivo detection of peroxynitrite (ONOO-). Herein
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.