Merck
289213
Sigma-Aldrich
塩化ホルミウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Holmium chloride hexahydrate, Holmium trichloride hexahydrate, Trichloroholmium hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HoCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
379.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Ultrasound assisted one-pot synthesis of dihydropyrimidinones using holmium chloride as catalyst: This research highlights the use of holmium chloride hexahydrate as a catalyst for synthesizing dihydropyrimidinones, a class of compounds with significant pharmaceutical applications (Kakaei et al., 2015).
  • Easy synthesis and characterization of holmium-doped SPIONs: This study focuses on the material science aspect, where holmium-doped SPIONs are synthesized for potential use in various nanotechnological applications (Osial et al., 2018).
  • Synthesis and characterization of holmium-doped iron oxide nanoparticles: Describes the synthesis methods and potential applications of holmium-doped iron oxide nanoparticles, relevant for magnetic materials research (Bloemen et al., 2014).
  • Dy4, Dy5, and Ho2 Complexes of an N3O2 Aminophenol Donor: A Dy5-micro3-Peroxide Single Molecule Magnet: Examines the complexation of holmium in novel molecular architectures, important for understanding magnetic properties in materials chemistry (Corredoira-Vazquez et al., 2023).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289213-25G:
289213-VAR:
289213-5G:
289213-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.