Merck
248800
Sigma-Aldrich
塩化サマリウム(III) 六水和物
≥99%
別名:
三塩化サマリウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
364.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99%
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
密度
2.383 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
248800-VAR:
248800-10G:
248800-50G:
248800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.