Merck
205141
Sigma-Aldrich
塩化プラセオジム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PrCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
247.27 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
詳細
Praseodymium (III) chloride hydrate is soluble in water and alcohol. It is used as a source of Pr to prepare insoluble praseodymium (III)compounds.
アプリケーション
Praseodymium(III) chloride hydrate can be used as a dopant to prepare Pr-modified TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of organic pollutants. The addition of Pr ion enhances the thermal stability and surface textural properties of the catalyst.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205141-BULK:
205141-VAR:
205141-50G:
205141-10G:
205141-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.