Merck
205176
Sigma-Aldrich
酸化プラセオジム(III,IV)
99.9% trace metals basis
別名:
Praseodymium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pr6O11
CAS番号:
分子量:
1021.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI Key
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13、Mo19クラスタ-が含まれています。この新しいクラスタ-製品はバンドギャップが小さい半導体です
特徴および利点
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13、Mo199クラスターが含まれています。この新しいクラスター製品はバンドギャップが小さい半導体です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205176-BULK:
205176-250G:
205176-50G:
205176-VAR:
205176-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tortelier, J.; Gougeon, P.
Inorganic Chemistry, 37, 6229-6229 (1998)
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。