Merck
289833
Sigma-Aldrich
炭酸ストロンチウム
≥98%
別名:
Strontianite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCO3
CAS番号:
分子量:
147.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ストロンチウムは、水に不溶です。主に他のストロンチウム塩の生産に使用されます。
アプリケーション
炭酸ストロンチウムは、以下を準備するために使用されます。
  • チタン酸バリウムストロンチウム
  • チタン酸バリウムストロンチウム薄膜
ユーロピウムをドープしたジストロンチウムマグネシウムジシリケート蛍光体の調製に使用できます。
炭酸ストロンチウムは、花火、セラミックフェライト、安価な花火の着色料に使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
289833-1KG:
289833-BULK:
289833-VAR:
289833-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barium strontium titanate powder obtained by polymeric precursor method
Ries A, et al.
Materials Characterization, 50(2), 217-221 (2003)
Effect of process parameters and post deposition annealing on the optical, structural and microwave dielectric properties of RF magnetron sputtered (Ba 0.5, Sr 0.5) TiO 3 thin films
Saravanan K, et al.
Vacuum, 81(3), 307-316 (2006)
Photoluminescence properties of europium doped di-strontium magnesium di-silicate phosphor by solid state reaction method
Sahu IP, et al.
Science, 1-6 (2014)
Sunkyung Choi et al.
Environmental science & technology, 40(8), 2608-2614 (2006-05-11)
Radioactive strontium (90Sr) is an important constituent of the complex wastes from past nuclear weapons production and has been stored in underground tanks at U.S. DOE sites (e.g., Hanford, WA). Using bulk and microfocused EXAFS spectroscopy, we examined temporal changes
Geoffrey M Bowers et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 29(1-3), 95-103 (2005-09-20)
The only stable NMR-active isotope of strontium, (87)Sr, is a spin-9/2 quadrupolar nucleus that has a low gyromagnetic ratio, a low natural abundance, and a large nuclear electric quadrupole moment. In this work, we utilize the quadrupolar Carr-Purcell-Meiboom-Gill (QCPMG) pulse
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。