アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1494 °C (lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Strontium carbonate: セラミックスの釉薬の生産において広く使用されており、融剤として機能し、仕上げと耐久性の改善のためにstrontiumを釉薬に導入します。また、フェライト磁石の製造にも重要で、必要なストロンチウム含有量を提供して磁気特性を増強します。さらに、パイロテクニウス(火工術)における役割では、花火で見られる鮮やかな赤色に寄与しています(Sigma-Aldrich, CAS 1633-05-2)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204455-VAR:
204455-25G:
204455-BULK:
204455-5G:
204455-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。