Merck
450812
Sigma-Aldrich
酸化銅(II)
powder, 99.99% trace metals basis
別名:
酸化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS番号:
分子量:
79.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Copper(II)oxide or cupric oxide (CuO) is a chemically stable black solid. As a mineral, it is called tenorite and is a critical product of copper mining. Our CuO with a trace metals purity of 99.99% is a high purity material ideal for applications in electronics, ceramics, and catalysis. CuO is a medium bandgap semiconductor with a bandgap in the range of 1.2-2.6 eV depending on the preparation conditions and usually shows p-type conductivity due to the presence of copper vacancy defects. In ceramic sciences, CuO is a key componentof many types of high Tc superconducting materials like BaYCu3O9-δ and Bi2Sr2CuO6+δ; the CuO is usually milled or mixed with other metal oxides and sintered at high temperatures to obtain complex metal oxides. In the field of catalysis, CuO is also widely used as a precursor to synthesize electrocatalysts for organic synthesis and degradation of organic pollutants.
アプリケーション
  • 過酸化水素の電気化学的センシングのためのPEDOTマトリックスに包埋されたCopper(II) Oxideナノ粒子:この研究では、効果的な過酸化水素の電気化学的センシングのためのPEDOTマトリックスに包埋されたcopper(II) oxideナノ粒子の使用について調べており、エネルギー貯蔵用途におけるこの材料の可能性を明らかにしています′(Lete et al., 2022)。
  • 涙液分析のための、Copper (II) Oxideナノ粒子が施された多層カーボンナノチューブを用いた非酵素型グルコースセンサーの環境にやさしい作製:研究者らは、多層カーボンナノチューブ上のcopper(II) oxideナノ粒子を用いて非酵素型グルコースセンサーを開発し、高容量エネルギー貯蔵溶液と再生可能エネルギー用途におけるcopper oxideの汎用性を明らかにしています′(Asgari Kheirabadi et al., 2022)。
  • 官能化多層カーボンナノチューブ上で覆われたCopper(II) Oxideナノスフィアの手軽な合成は、抗生物質の超高感度検出のための高速電気化学的センシングプラットフォームとしての電極を改変した:この論文では、多層カーボンナノチューブ上でのcopper(II) oxideナノスフィアの合成について考察し、電池技術に関連する迅速かつ高感度な電気化学的センシングにおけるその用途を強調しています(Chen et al., 2019)。
  • 電気化学的酸素要求量を検知するための平面複合電極:この研究では、電池効率の改善と関連して、電気化学的酸素要求量の検知のためにcopper(II) oxideを取り入れた平面複合電極の開発に注目しています(Orozco et al., 2008)。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450812-VAR:
450812-100G:4548173953946
450812-BULK:
450812-25G:4548173953953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Sumanta Kumar Meher et al.
Nanoscale, 5(5), 2089-2099 (2013-02-06)
In the quest to enhance the selectivity and sensitivity of novel structured metal oxides for electrochemical non-enzymatic sensing of glucose, we report here a green synthesis of unique sandwich-structured CuO on a large scale under microwave mediated homogeneous precipitation conditions.
Chengyi Hou et al.
Nanoscale, 5(3), 1227-1232 (2013-01-11)
We report a Cu(2)O nanocrystal-reduced graphene oxide hybrid that is dispersible in water and has anticancer activity under both visible and near-infrared light irradiation. In contrast to the highly efficient killing of both normal and cancer cells initiated by the
Pierre-Emmanuel Buffet et al.
Environmental science & technology, 47(3), 1620-1628 (2012-12-18)
The fate and effects of CuO nanoparticles (CuO NPs) were examined in endobenthic species (Scrobicularia plana , Hediste diversicolor), under environmentally realistic conditions in outdoor mesocosms (exposure to Cu at 10 μg L(-1) in particulate (CuO NPs) or soluble salt
Hongwen Huang et al.
Nanoscale, 5(5), 1785-1788 (2013-01-31)
A facile, flexible and large-scale technique was proposed to prepare a CuO-CNT 3D-network composite with the aid of electrostatic interactions in aqueous solution. The composite greatly improves the electrochemical performance. At a rate of 0.1 C, the cycling discharge capacity
Lisha Zhou et al.
Nanoscale, 5(4), 1564-1569 (2013-01-18)
Stable Cu(2)O nanocrystals of around 3 nm were uniformly and densely grown on functionalized graphene sheets (FGS), which act as molecular templates instead of surfactants for controlled nucleation; the distribution density of nanocrystals can be easily controlled by FGS with
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.