Merck
472018
Sigma-Aldrich
炭酸ストロンチウム
≥99.9% trace metals basis
別名:
炭酸ストロンチウム(II), 炭酸ストロンチウム3, 炭酸ストロンチウム(SrCO)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCO3
CAS番号:
分子量:
147.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ストロンチウムは、ガラス陰極線管、花火の着色剤、エレクトロルミネセン装置用の蛍光体、超電導体および各種Srベースの化合物の製造で、出発原料として広く使用されている弱塩基です。また、光触媒複合材料の助触媒として使用して、光応答範囲を拡大できます。
アプリケーション
炭酸ストロンチウムは、以下の前駆体として使用できます。
  • SrTiO3–TiO2などのn型熱電素子用のセラミック複合材料の製造。
  • 熱化学エネルギー貯蔵用のSrCO3/SrOシステムの調製。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
472018-BULK:
472018-VAR:
472018-100G:
472018-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insights into utilization of strontium carbonate for thermochemical energy storage
Paola Ammendola, et al
Renewable Energy, 157, 769-781 (2020)
Fabrication and thermoelectric properties of SrTiO3?TiO2 composite ceramics
A.P. Zavjalov, et al.
Ceramics International (2022)
Visible light responsive strontium carbonate catalyst derived from solvothermal synthesis
Pornnaphat Wichannananon, et al.
Catalysts, 10, 1069-1069 (2020)
M Sadeghi et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(7-8), 1392-1396 (2009-03-17)
Excitation functions of (86)Y production via (86)Sr(p,xn), (86)Sr(d,xn), (85)Rb(alpha,xn), (85)Rb((3)He,xn), and (nat)Zr(d,alphaxn) reactions were studied by means of ALICE-ASH code and the results were compared with ALICE-91 code and experimental data. The greatest nuclear reaction of cyclotron (86)Y production was
Wei Bo Li et al.
Radiation and environmental biophysics, 45(2), 115-124 (2006-05-31)
Intestinal absorption of strontium (Sr) in thirteen healthy adult German volunteers has been investigated by simultaneous oral and intravenous administration of two stable tracer isotopes, i.e. (84)Sr and (86)Sr. The measured Sr tracer concentration in plasma was analyzed using the
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。