アプリケーション
- A precursor for the preparation of BaTiO3 nanoparticles, a dielectric material which is useful for manufacturing multilayer ceramic capacitors.
- A precursor for the synthesis of barium titanate thin films, which finds applications in photovoltaic devices.
Barium carbonate can also be used in following applications:
- BaCO3 nanoparticles have been reported as catalysts for high-temperature oxygen reduction reactions (ORR) in solid oxide fuel cells (SOFCs).
- Barium carbonate-based nanomaterials have been employed for sensor and catalysis applications, with improved sensing performance using one-dimensional nanostructures.
- BaCO3 is used to make barium titanate for Multi-layer ceramic capacitor and composite oxides, as well as for PTC thermistors. It′s also used to make optical glass, sputter glass for semiconductors, and as a component of phosphor materials.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202711-25G:4548173113777
202711-6X25G:4548173113791
202711-30G:
202711-VAR:
202711-5G:4548173113784
202711-6X100G:4548173250489
202711-BULK:
202711-100G:4548173113760
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.