Merck
529311
Sigma-Aldrich
酸化鉄(III)
≥99.995% trace metals basis
別名:
酸化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS番号:
分子量:
159.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
鉄は、ほとんどすべての自然水源に酸化鉄(III)の形で存在しており、藻類の補助栄養素として最も一般的な鉄分です。非常に安定したn型半導体であり、2.0~2.2 eVのバンドギャップを持っています。太陽光電気分解セルで広く使用されています。自己組織化ナノ多孔性酸化鉄(III)(赤鉄鉱)が調製されています。酸化鉄(III)のほぼ不透明な単結晶に対する配向効果が、レーザーラマン分光法によって調査されています。
アプリケーション
酸化鉄(III)は、酸化鉄(III)水和物ゲルの調製に使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529311-5G:4548173943596
529311-VAR:
529311-BULK:
529311-25G:4548173943589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Iron oxide powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF37175665
Iron oxide
Iron oxide powder, max. particle size 50 micron, weight 200 g, purity 99.9%
GF41696781
Iron oxide
The structure of iron (III) oxide-hydrate gels.
Van der Giessen AA.
J. Inorg. Nucl. Chem., 28(10), 2155-2159 (1966)
Light-induced reduction of natural iron (III) oxide and its relevance to phytoplankton.
Finden DAS, et al.
Nature, 309, 783-784 (1984)
William B Ingler et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(33), 10238-10239 (2004-08-19)
Stable zinc-doped iron(III) oxide thin films that exhibit p-type behavior were synthesized by spray pyrolytic deposition (SPD) on conducting indium-doped tin oxide-coated glass substrate. The highest photocurrent density of 1.1 mA/cm2 was observed at an illumination intensity of 40 mW/cm2
Synthesis and photoelectrochemical properties of nanoporous iron (III) oxide by potentiostatic anodization.
Prakasam HE, et al.
Nanotechnology, 17(17), 4285-4285 (2006)
The single-crystal Raman spectra of nearly opaque materials. Iron (III) oxide and chromium (III) oxide.
Beattie IR and Gilson TR.
J. Chem. Soc. Sect. A, 980-986 (1970)
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.