アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
mp
1538 °C (lit.)
密度
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- コアダブルシェル構造のポリエーテルイミドナノコンポジットにおける優れた誘電特性とエネルギー貯蔵性能の達成:この研究では、酸化鉄(II、III)を組み込んだポリエーテルイミドナノコンポジットの開発により、誘電特性とエネルギー貯蔵能力の向上を図り、高度な電気的用途への潜在的可能性を示しています(Yuan et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
518158-BULK:
518158-50G:4548173943176
518158-10G:4548173943169
518158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.